Learn More
ROBO3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene ROBO3
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16879734
Vedere i documenti
Proteintech
20220-1-AP-20UL
20 μL Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
N/A
16869734
Vedere i documenti
Proteintech
20220-1-AP-150UL
150 μL Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
N/A
Descrizione
Descrizione
The antibody is specific to ROBO3.
This gene is a member of the Roundabout gene family that controls neurite outgrowth, growth cone guidance, and axon fasciculation. ROBO proteins are a subfamily of the immunoglobulin transmembrane receptor superfamily. SLIT proteins 1-3, a family of secreted chemorepellants, are ligands for ROBO proteins and SLIT/ROBO interactions regulate myogenesis, leukocyte migration, kidney morphogenesis, angiogenesis, and vasculogenesis in addition to neurogenesis. This gene, ROBO3, has a putative extracellular domain with five immunoglobulin type III motifs, a transmembrane segment, and a cytoplasmic tail with three conserved signaling motifs: CC0, CC2, and CC3. Unlike other ROBO family members, ROBO3 lacks motif CC1. The ROBO3 gene regulates axonal navigation at the ventral midline of the neural tube. In mouse, loss of Robo3 results in a complete failure of commissural axons to cross the midline throughout the spinal cord and the hindbrain. Mutations ROBO3 result in horizontal gaze palsy with progressive scoliosis, an autosomal recessive disorder characterized by congenital absence of horizontal gaze, progressive scoliosis, and failure of the corticospinal and somatosensory axon tracts to cross the midline in the medulla. Alternative transcript variants have been described but have not been experimentally validated.
Specifica
Specifica
ROBO3
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q96MS0, Q9Z2I4
19649, 315564, 64221
Peptide
Primary
-20°C
ROBO3
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HGPPS, HGPS, RBIG1, RIG1, ROBO3, Roundabout homolog 3, Roundabout like protein 3
Robo3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato