Learn More
RBBP9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 12230-2-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16819823
  • 1645.54 SEK / 20µL
Explore more special offers
Description
Description
RBBP9 may play a role in the transformation process due to its capacity to confer resistance to the growth-inhibitory effects of TGF-beta1 through interaction with retinoblastoma and the subsequent displacement of E2F-1.The protein encoded by this gene is a retinoblastoma binding protein that may play a role in the regulation of cell proliferation and differentiation. Two alternatively spliced transcript variants of this gene with identical predicted protein products have been reported, one of which is a nonsense-mediated decay candidate.
Specifications
Specifications
RBBP9
Polyclonal
Unconjugated
RBBP9
B5T overexpressed gene protein, BOG, Protein BOG, Putative hydrolase RBBP9, RBBP 10, RBBP 9, RBBP10, RBBP9
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10741, 26450, 29459
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O75884, O88350, O88851
Rbbp9
RBBP9 Fusion Protein Ag2868
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Certificates
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado