Learn More
RBBP5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène RBBP5
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16881264
Afficher les documents
Proteintech
13181-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
16871264
Afficher les documents
Proteintech
13181-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
This gene encodes a ubiquitously expressed nuclear protein which belongs to a highly conserved subfamily of WD-repeat proteins. The encoded protein binds directly to retinoblastoma protein, which regulates cell proliferation. It interacts preferentially with the underphosphorylated retinoblastoma protein via the E1A-binding pocket B. Three alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described for this gene.
Spécification
Spécification
RBBP5
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q15291, Q8BX09
213464, 304794, 5929
RBBP5 Fusion Protein Ag3848
Primary
-20°C
RBBP5
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
RBBP 5, RBBP5, RBQ3, SWD1
Rbbp5
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis