Learn More
RAB5A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene RAB5A
Concentrazione 0.22 mg/mL
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16879744
Vedere i documenti
Proteintech
20228-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
16869744
Vedere i documenti
Proteintech
20228-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The antibody is specific to RAB5A. It has no cross reaction to RAB5B or RAB5C.
RAB5 are among the small GTPases Rab are key regulators of intracellular membrane trafficking, from the formation of transport vesicles to their fusion with membranes. Rabs cycle between an inactive GDP-bound form and an active GTP-bound form that is able to recruit to membranes different sets of downstream effectors directly responsible for vesicle formation, movement, tethering and fusion. RAB5A is required for the fusion of plasma membranes and early endosomes. Contributes to the regulation of filopodia extension. Required for the exosomal release of SDCBP, CD63, PDCD6IP and syndecan. Regulates maturation of apoptotic cell-containing phagosomes, probably downstream of DYN2 and PIK3C3.
Specifica
Specifica
RAB5A
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P20339, Q9CQD1
271457, 5868
Peptide
Primary
-20°C
RAB5A
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
RAB5, RAB5A, Ras related protein Rab 5A
Rab5a
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato