Learn More
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 98+%
Product Code. 11348846
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
CAS: 84025-81-0 | C6H13NO | 115.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84025-81-0
Molecular Formula C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.176
MDL Number MFCD00066219
InChI Key CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
PubChem CID 671216
IUPAC Name (2R)-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
SMILES COCC1CCCN1
Specifications
Density 0.933
Boiling Point 61°C to 62°C (40 mmHg)
Flash Point 45°C (113°F)
Refractive Index 1.4457
Quantity 5 g
UN Number UN1993
Beilstein 4229755
Sensitivity Air Sensitive
Optical Rotation −2.2° (c=2 in Benzene)
Formula Weight 115.18
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato