Learn More
PYCR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène | PYCR1 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16881685
|
Proteintech
22150-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16871685
|
Proteintech
22150-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
This gene encodes an enzyme that catalyzes the NAD(P)H-dependent conversion of pyrroline-5-carboxylate to proline. This enzyme may also play a physiologic role in the generation of NADP(+) in some cell types. The protein forms a homopolymer and localizes to the mitochondrion. Alternate splicing results in two transcript variants encoding different isoforms.Spécification
PYCR1 | |
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P32322, Q922W5 | |
209027, 287877, 5831 | |
PYCR1 Fusion Protein Ag17745 | |
Primary | |
-20°C | |
PYCR1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P5C, P5C reductase 1, P5CR, P5CR 1, PIG45, PP222, PYCR, PYCR1 | |
Pycr1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit