Learn More
PTPN7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène PTPN7
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16834404
Afficher les documents
Proteintech
15286-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
En stock
Ajouter au panier
16824404
Afficher les documents
Proteintech
15286-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
The protein encoded by this gene is a member of the protein tyrosine phosphatase family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This gene is preferentially expressed in a variety of hematopoietic cells, and is an early response gene in lymphokine stimulated cells. The noncatalytic N-terminus of this PTP can interact with MAP kinases and suppress the MAP kinase activities. This PTP was shown to be involved in the regulation of T cell antigen receptor signaling, which was thought to function through dephosphorylating the molecules related to MAP kinase pathway. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spécification
Spécification
PTPN7
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P35236, P49445, Q8BUM3
246781, 320139, 5778
PTPN7 Fusion Protein Ag7453
Primary
-20°C
PTPN7
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BPTP 4, HEPTP, LC PTP, LPTP, PTPN7, PTPNI
Ptpn7
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis