Learn More
VITLAB™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE à tête cruciforme
Marque: VITLAB™ 316297
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
25 x 25 x 9 mm | |
9 mm | |
25 mm | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
Croix |
Pour la préparation, la séparation et la concentration | |
Noyau à aimant permanent AlNiCo V | |
25 mm | |
1/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu