Learn More
Semadeni™ Boîtes en PS
2.00€ - 4.00€
Spécification
Type de bouchon | Couvercle |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Forme | Rectangulaires |
À utiliser avec (application) | Conditionnement, stockage |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11802310
|
Semadeni™
1729 |
94 x 68 x 29 mm |
2.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11812320
|
Semadeni™
1733 |
105 x 87 x 50 mm | N/A | ||||||
Spécification
Couvercle | |
PS | |
Conditionnement, stockage | |
Glacière |
Transparent | |
Rectangulaires | |
Couvercle à fermeture hermétique | |
1/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit