Learn More
DuPont™ ProShield™ 60
ProShield™ 60 provides a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size.
Marca:  DuPont™ D15519552
235.95 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16234511
  • 341.00CHF / pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric.
  • Combine good particle protection with high liquid repellency.
  • Help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size.
  • The material is permeable to moisture vapour only and is not air permeable.
  • Certified according to Regulation (EU) 2016/425.
  • Chemical protective clothing, Category III, Type 5 and 6.
  • EN 1073-2 (protection against radioactive contamination).
  • Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside.
  • Stitched internal seams.
  • Nylon zipper with flap.
  • Ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Small
Polypropylene
Single-use
Elastic
Hooded
Stitched
Individually Packed
Unisex
White
Elastic
Elastic
Zipper with Storm Flap
Non-sterile
50/Cs.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato