Learn More
Nitritex™ Profile™ PLHS Latex Gloves
The cost-effective sterile surgical glove. Nitritex™ Profile™ PLHS Latex Glove is an extra-long latex glove with an anatomical shape that provides excellent flexibility and comfort to avoid wearer fatigue.
Marca: Nitritex™ PLHS60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made of powder-free Class IIa Medical grade latex
- Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
- Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
- Provides secure grip with a textured surface
Specifica
Latex | |
Class IIa Medical Device | |
Natural | |
Latex | |
Surgical Gloves | |
Sterile | |
Boxed | |
305 mm |
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V | |
Latex | |
Specific | |
Powder Free | |
6 | |
Beaded/Rolled | |
50 Pairs |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto