Learn More
Liebherr™ Hoogwaardige koelkast met geforceerde luchtcirculatie, tafelhoogte
Bespaar ruimte en energie. Liebherr™ Hoogwaardige koelkast op tafelhoogte met geforceerde luchtcirculatie is een energie-efficiënte eenheid die makkelijk op of onder een werktafel past. Ontworpen voor betere koelprestaties en stabiele temperaturen. Met elektronische bediening voor nauwkeurige temperatuurregeling.
Merk: Liebherr™ FKUV1610
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Betrouwbare koeling van laboratoriummonsters en producten- Zeer efficiënt dynamisch koelsysteem voor gelijkmatige temperaturen en snelle koeling
- Ventilator stopt bij het openen van de deur, om waardevolle energie te sparen
- Grote verdamper voor betere verdeling van de koude lucht
- Digitaal ledpaneel om de temperatuur te regelen, met hoorbare en zichtbare alarmen voor te hoge temperatuur en open deur
- Aanpasbare, verwijderbare rekken kunnen tot 40kg dragen
- Omkeerbare, zelfsluitende deur kan van beide richtingen worden geopend
- Moeiteloos openen dankzij ergonomische handgreep, zelfs bij frequent gebruik
- Met toetsenvergrendeling en verstelbare poten vooraan
- Deukbestendige stalen kast met wit polystyreen interieur
Specificatie
141 l | |
R600A | |
Stalen | |
45 kg | |
Wit polystyreen | |
Wit | |
FKUV1610X | |
43.5 cm | |
44 cm | |
220 tot 240 V | |
100 W | |
38 kg |
1 tot 15 °C | |
Omkeerbaar, zelfsluitend, met slot | |
3 verstelbare legroosters | |
Stalen | |
Digitaal | |
Automatisch | |
60 cm L x 61.5 cm D x 83 cm H | |
67 cm | |
1.0 A | |
50 Hz | |
0.70 kWh | |
36 kg |