Learn More
PPP3R1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene | PPP3R1 |
---|---|
Concentrazione | 0.23 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16881314
|
Proteintech
13210-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16871314
|
Proteintech
13210-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Protein phosphatase 3 (PPP3, formerly PP2B, Calcineurin), a serine/ threonine protein phosphatase, is a heterodimer composed of one catalytic subunit (PPP3C, Calcineurin A) and one regulatory subunit (PPP3R, Calcineurin B). PPP3R has two isoforms, PPP3R1 and PPP3R2. PPP3Rl is ubiquitously expressed in different tissues and is coded by the PPP3R1 gene which was mapped recently to human chromosome 2. PPP3Rl has four functional calcium-binding sites.Specifica
PPP3R1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P63098 | |
5534 | |
PPP3R1 Fusion Protein Ag3992 | |
Primary | |
-20°C | |
PPP3R1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Calcineurin subunit B type 1, CALNB1, CNA2, CNB, CNB1, PPP3R1 | |
PPP3R1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto