Learn More
PPP2R5D Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | PPP2R5D |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839563
|
Proteintech
12068-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16829563
|
Proteintech
12068-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. ZNF265 (Zinc finger protein 265), also known as ZRANB2 (Zinc finger Ran-binding domain-containing protein 2), ZIS, ZIS1 or ZIS2, is a 330 amino acid protein that belongs to the ZRANB2 family. Localized to the nucleus, ZNF265 functions as a splicing factor that is responsible for alternatively splicing Tra-2 beta (transformer-2 beta) transcripts and is thought to interfere with constitutive 5′-splice selection. ZNF265 contains two RanBP2-type zinc fingers through which it conveys its RNA-binding activity. Two isoforms, designated ZIS-1 and ZIS-2, are expressed due to alternative splicing events. Upon DNA damage, ZIS-2 may be phosphorylated by ATM or ATR.Spezifikation
PPP2R5D | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q14738 | |
21770, 363193, 5528 | |
PPP2R5D Fusion Protein Ag2705 | |
Primary | |
-20°C | |
PPP2R5D |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
B56D, PP2A B subunit isoform B delta, PPP2R5D | |
Ppp2r5d | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts