Learn More
PPM1K Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene PPM1K
Concentrazione 0.62 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16883274
Vedere i documenti
Proteintech
14573-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16873274
Vedere i documenti
Proteintech
14573-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
PPM1K regulates the mitochondrial permeability transition pore and is essential for cellular survival and development.
Specifica
Specifica
PPM1K
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q8BXN7, Q8N3J5
152926, 243382, 312381
PPM1K Fusion Protein Ag5660
Primary
-20°C
PPM1K
0.62 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
PP2C kappa, PP2Cm, PPM1K, PTMP, UG0882E07
Ppm1k
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato