Learn More
Masterflex™ Polycarbonate Luer Fittings
Designed to work with microtubing and luer-type syringes. Standard-sized connecting ends make these luer fittings completely interchangeable for surefire installations.
Marca:  Masterflex™ 45504-84
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11745988
  • 38.15CHF / pezzi 25
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-10-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Designed to work with microtubing and luer-type syringes. Standard-sized connecting ends make these luer fittings completely interchangeable for surefire installations.
  • Manufactured from 100% virgin raw materials
  • Free of contaminants and ideal for syringes or small tubing
  • Choose from a range of sizes with a variety of connection options
  • Easily connect fluid paths without the use of tools
  • Male and female luers available
Specifica
Specifica
ISO 9001
Male Luer x 10-32 in. Thread
25 Pack
Luer Fitting
Polycarbonate
Transitions between luer fittings and UNF or NPT threads
10 to 32 UNF
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato