Learn More
Thermo Scientific™ PocketTip™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips)
Reduce reagent, labware and sample costs while improving data quality through the elimination of intermediate pipetting steps with soft in-tip mixing.
Marca:  Thermo Scientific™ 5697-250
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11972271
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Reduce reagent, labware and sample costs while improving data quality through the elimination of intermediate pipetting steps with soft in-tip mixing. Thermo Scientific™ PocketTip™ D.A.R.T.'s™ achieve lower volume transfer capability due to a combination of the internally molded capillary pocket and the unique surface sealing of the tip.
Features:
  • Allows existing Thermo Scientific™ Matrix™ automated liquid handlers to accommodate low-volume dispensing for compound screening procedures
  • Requires only minor procedural adjustments to Thermo Scientific™ PlateMate™ and Thermo Scientific™ Hydra™ DT instrumentation
  • Eliminate aqueous dilution steps that can cause precipitation by transferring nanoliter volumes directly to assay plate.
  • Control consistent accuracy and precision during the molding process
Validation and Compatibility:
  • Purity and straightness validation are performed on compatible instrumentation to ensure only the highest quality.
  • With instrument compatibility range starting from the Matrix Hydra DT, on-the-fly dose response curves or assay development can be set up with simple Hydra DT programming.
  • Higher throughput needs can be met with the Matrix PlateMate 2 x 3 and Catalyst Express or Matrix PlateMate Plus instruments.
  • Sales specialists are available to assist with instrument programming and modifications or instrument validation of any Matrix automated liquid handler.
Ordering Information:
  • Available in 96- and 384- channel format with 50, 100 and 250nL pocket sizes
  • Sterile format available for sensitive liquid handling procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
250 nL
Sterile
Automation
Single-use
PocketTip
Non-filtered
Rack
20 x 96 tips
Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.