Learn More
PKC Alpha Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1D11F4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL594-66421-100UL
Codice prodotto. 16801036
  • 423.57CHF / 100µL
In stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The PKC Alpha antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PKC Alpha. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PKC Alpha antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Specifica
Specifica
PKC Alpha
Monoclonal
CoraLite 594
100 μL
5578
IgG1
Immunofluorescence
1D11F4
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato