Learn More
Pepsinogen II Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 16881-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16816644
  • 136.48CHF / 20µL
Il en reste null
Expédition estimée: 29-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Hydrolyzes a variety of proteins.
Spécification
Spécification
Pepsinogen II
Polyclonal
Unconjugated
PGC
Gastricsin, Pepsinogen C, Pepsinogen II, PEPSINOGEN, GROUP II, PGC, Progastricsin, progastricsin (pepsinogen C)
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
109820, 24864, 5225
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P04073, P20142, Q9D7R7
PGC
Pepsinogen II Fusion Protein Ag10332
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis