Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Tubing, 1/16 in. O.D., 5 ft
Designed specifically for modern LC, LCMS and automation useage. A flexible alternative to stainless steel tubing in high pressure applications, it ensures reproducibility in your chromatography flow rates and results through smooth internal surface along with consistent and tight toleranced IDs
Marque:  Trajan Scientific and Medical 1302004006-5F
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15701009
  • 332.00 SEK / Each
Estimated Shipment: 05-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Excellent chemical resistance and inert to most commonly used solvents. Exceptions are very caustic reagents, strong acids and bases
  • Bio-inert ad bio-compatible
  • Color coded to industry standards for easy identification of inner diameter
  • Leach-free colorants
  • Smooth inner walls and precise IDs
  • Works well with either polymer fittings as well as stainless steel fittings
  • Can be formed to specific customer needs
Spécification
Spécification
Black
0.004 in.
5 ft.
7000 psi (483 bar)
2 to 14
1/16 in.
PEEK
100°C
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For research use only