Learn More
PD-L1/CD274 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2B11D11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66248-1-IG-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16877945
  • 4652.90 SEK / 150µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
PD-L1 (Programmed death receptor ligand 1, B7-H1, CD274) is a 40 kDa transmembrane protein and B7 family member. PD-L1 has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production, and PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion. Together with B7.1, PD-L1 can inactivate T cells and this relationship is a focal point of cancer therapeutic treatment. At least two isoforms of PDL-1 are known to exist.
Especificaciones
Especificaciones
PD-L1/CD274
Monoclonal
1.55 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9EP73, Q9NZQ7
CD274
PD-L1/CD274 Fusion Protein Ag12443
150 μL
Primary
Human, Mouse, Pig, Rat
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2B11D11
Unconjugated
CD274
B7 H, B7 H1, B7 homolog 1, B7H1, CD274, CD274 molecule, PD L1, PDCD1 ligand 1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDL1, PD-L1, PD-L1/CD274, Programmed death ligand 1
Mouse
Protein G
RUO
29126, 499342, 574058, 60533
-20°C
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado