Learn More
PBK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène PBK
Concentration 0.29 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16815614
Afficher les documents
Proteintech
16110-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Il en reste null
Expédition estimée: 29-07-2025
Ajouter au panier
16805614
Afficher les documents
Proteintech
16110-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Il en reste null
Expédition estimée: 29-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
This genes encodes a serine/threonine kinase related to the dual specific mitogen-activated protein kinase kinase family. Evidence suggests that mitotic phosphorylation is required for its catalytic activity. This mitotic kinase may be involved in the activation of lymphoid cells and support testicular functions, with a suggested role in the process of spermatogenesis.
Spécification
Spécification
PBK
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q96KB5, Q9JJ78
290326, 52033, 55872
PBK Fusion Protein Ag9033
Primary
-20°C
PBK
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Cancer/testis antigen 84, CT84, MAPKK like protein kinase, Nori 3, PBK, PDZ binding kinase, SPK, TOPK
Pbk
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis