Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
1020.00 SEK
Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
10188572
|
Thermo Scientific™
LP0039B |
500 g |
1020.00 SEK
500g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
An extract of sprouted grain with conserved nitrogen and carbohydrate constituentsSpecifications
Powder | |
Malt Extract |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Malt Extract
Signal Word
- Danger
Clasificación
- Respiratory sensitiser Category 1
Indicaciones de peligro
- H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Consejos de prudencia
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P304-IF INHALED:.
- P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contains : Barley, malt
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto