Learn More
Osmium(IV) oxide, Os 83% min, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11378298
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
1 g
5 g
The osmium oxide/hexacyanoruthenate films modified electrodes plays an important role for the electrocatalytic reaction of catecholamines and sulfur oxoanions. Used as catalyst. Metallic osmium or an osmium oxide-ruthenium cyanide film modified graphite electrodes plays an essential role for the determination of biogenic amines from electrocatalytic responses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12036-02-1
Molecular Formula O2Os
Molecular Weight (g/mol) 222.228
MDL Number MFCD00011150
InChI Key XSXHWVKGUXMUQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium iv oxide, osmium dioxide, osmium oxide oso2 6ci,7ci,8ci,9ci, osmium iv-oxid, acmc-1btxg, osmium iv oxide, os
PubChem CID 187574
IUPAC Name dioxoosmium
SMILES O=[Os]=O
Especificaciones
Color Black
Physical Form Solid
Quantity 1 g
Solubility Information Slightly soluble in cold water.
Formula Weight 222.2
Appearance Black powder
Density 11.4
Chemical Name or Material Osmium(IV) oxide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado