missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OSGEPL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene | OSGEPL1 |
---|---|
Concentrazione | 0.26 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16804265
|
Proteintech
25694-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16894255
|
Proteintech
25694-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
OSGEPL1, also known as Qri7, is a 414 amino acid protein that belongs to the KAE1/YgjD family and exists as 3 alternatively spliced isoforms. In tRNAs that have codons beginning with adenine, OSGEPL1 is required for the formation of a threonylcarbamoyl group on adenosine. The gene that encodes OSGEPL1 contains about 16,568 bases and maps to human chromosome 2q32.2. Consisting of 237 million bases, chromosome 2 encodes over 1,400 genes and makes up approximately 8% of the human genome. A number of genetic diseases are linked to genes on chromosome 2. Harlequin icthyosis, a rare and morbid skin deformity, is associated with mutations in the ABCA12 gene. The lipid metabolic disorder sitosterolemia is associated with ABCG5 and ABCG8. An extremely rare recessive genetic disorder, Alstrom syndrome, is due to mutations in the ALMS1 geneSpecifica
OSGEPL1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q6PEB4, Q9H4B0 | |
64172, 72085 | |
OSGEPL1 Fusion Protein Ag22204 | |
Primary | |
-20°C | |
OSGEPL1 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
OSGEPL1 | |
OSGEPL1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto