Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 726525.50
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 10206851
  • 1160.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
0.8 mm
0.53 mm
G27
340°C
50 m
High Performance GC Capillary Column
Optima™ 5
Gas Chromatography (GC)
2 μm
1 Each
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie