Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 726807.25
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 10144991
  • 605.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
0.4 mm
0.25 mm
G27
340°C
25 m
High Performance GC Capillary Column
Optima™ 5
Gas Chromatography (GC)
1 μm
1 Each
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie