Learn More
Cytiva O-ring
Use in aqueous solutions and nearly all organic solvents commonly used in liquid chromatography of macromolecules. Cytiva Life Sciences™ O-rings are made of nitrile rubber.
Brand:  Cytiva 19-0685-01
 View more versions of this product
Product Code. 10201640
  • 925.00 SEK / Pack of 5
Only null left
Estimated Shipment: 16-09-2025
Description
  • Can be used in aqueous solutions
  • Nearly all organic solvents
  • The following few exceptions: chlorinated hydrocarbons, acetone and otherketones, aliphatic esters and phenol. Solutions containingmore than 10% NaOH, 10% HCl, other strong mineral acidsor 5% acetic acid should not be used
  • Made of Nitrile Rubber (NBR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
For use with Series XK and K 9
1Each
37.47 x 5.34mm
Nitrile Rubber
O-Ring
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato