Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytical HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 18%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
564.00 - 795.00
Specificatie
Kolomchemie Silica
Kolomindeling Analytical Column
Crosslinking Monomeric octadecyl
Voor gebruik met HPLC
Max. druk 8700 psi (600 bar)
Meer specificaties weergeven
Producten 15
Productcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12748742
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760311.20
50 mm 2 mm
564.00
12707820
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760311.30
50 mm 3 mm
564.00
12747820
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760313.46
100 mm 4.6 mm
723.00
12717830
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760316.30
250 mm 3 mm
749.00
12708752
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760314.20
125 mm 2 mm
646.00
12718752
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760314.30
125 mm 3 mm
656.00
12707830
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760316.20
250 mm 2 mm
754.00
12738752
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760314.46
125 mm 4.6 mm
723.00
12768752
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760315.46
150 mm 4.6 mm
723.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12727830
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760316.46
250 mm 4.6 mm
795.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12727820
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760311.46
50 mm 4.6 mm
615.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12737820
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760312.46
75 mm 4.6 mm
615.00
12728752
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760314.40
125 mm 4 mm
656.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10678915
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760316.40
250 mm 4 mm
749.00
12717820
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
760311.40
50 mm 4 mm
564.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Silica
Monomeric octadecyl
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
C18 HT
18%
Yes
Analytical EC Column
Analytical Column
HPLC
Acetonitrile/water
1 to 11
1 Ea.
340 m²/g
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie