Learn More
NKX3-2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 22491-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16831955
  • 136.48CHF / 20µL
Expédition estimée: 20-05-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
BAPX1 is the mammalian homolog of the Drosophila bagpipe homeobox gene and is expressed in the splanchnic mesoderm and embryonic skeleton. It is one of the earliest developmental markers for the sclerotome portion of the somite and the gut mesentery. BAPX1 is required for normal skeletal development; homozygous inactivating mutations in the BAPX1 gene result in spodylo-megaepiphyseal-metaphyseal dysplasia (SMMD). It has also been suggested to play a role in the proper development of the mammalian gut and is required for distal stomach development as part of a BARX1-dependent pathway.
Spécification
Spécification
NKX3-2
Polyclonal
Unconjugated
NKX3-2
BAPX1, Homeobox protein Nkx 3.2, NK3 homeobox 2, NKX3 2, NKX3.2, NKX3-2, NKX3B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12020, 579
-20°C
Liquid
Western Blot
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P78367, P97503
NKX3-2
NKX3-2 Fusion Protein Ag17581
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis