Learn More
Niobium rod, 6.35mm (0.25in) dia, annealed, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11371338
Click to view available options
Quantity:
5 cm
25 cm
100 cm
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-03-1
Molecular Formula Nb
Molecular Weight (g/mol) 92.91
MDL Number MFCD00011126
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC Name niobium
SMILES [Nb]
Specifica
Quantity 25 cm
Percent Purity 99.8%
Odor Odorless
Weight ≈2.7g/cm
Form Rod
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Niobium rod, 6.35mm (0.25 in.) dia., Annealed, Temper: soft
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato