Learn More
Molybdic acid, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 13418578
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Plastic bottle
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7782-91-4
Molecular Formula H2MoO4
Molecular Weight (g/mol) 161.96
MDL Number MFCD00036287
InChI Key VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC Name dihydroxy(dioxo)molybdenum
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Especificaciones
Color White
Physical Form Crystalline Powder and/or Crystals
Quantity 2.5 kg
Merck Index 15,6326
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh, h2so4 and fixed alkalies
Formula Weight 161.96
Percent Purity ≥85.0% (MoO3)
Grade ACS Reagent
Packaging Plastic bottle
Specific Gravity 3.1
Density 3.1000g/mL
Chemical Name or Material Molybdic acid, For Analysis ACS
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado