Learn More
Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11374468
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-98-7
Molecular Formula Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
MDL Number MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Specifica
Quantity 50 g
Percent Purity 99.95%
Weight ≈0.51g/slug
Form Slug
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Molybdenum slug, 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato