Learn More
Molecular sieves, 13X, powder, Thermo Scientific Chemicals
33.77 - 276.38
Chemische identificatiekenmerken
CAS 63231-69-6
MDL-nummer MFCD00131613
IUPAC Name Molecular sieves 13X
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11424203
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10378.30
250 g
33.77
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11414203
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10378.0B
1000 g
87.44
1000 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11434203
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10378.0I
5000 g
276.38
5000 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
They are used as catalyze carrier, co adsorption of CO2 and H2O and H2O, H2O and H2S, as desiccant for medical and air compressor systems. They are normally used in gas phase and liquid phase applications. It finds its a major applications in commercial gas drying, air plant feed purification (simultaneous H2O and CO2 removal) and liquid hydrocarbon/natural gas sweetening (H2S and mercaptan removal).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
Specificatie
Molecular sieves 13X
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
Hygroscopic
Powder
Insoluble in water.
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentatie
Documentatie