Learn More
Miele Professional™ Mobile injector
Module E 755 for the optimum loading of narrow necked glassware 25 - 100 ml
Merk:  Miele Professional™ 5701590
Productcode. 15490545
  • 3570.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Equipped with 36 nozzles (E 470) 2.5 x 90 mm with holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria
130 mm
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals
36 Glaswerk met nauwe hals
496 mm
492 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie