Learn More
IKA™ Ministar 40 Digital prise CH
GREENER_CHOICE
Agitateurs faciles à utiliser qui associent des fonctionnalités de base à une conception compacte.
Marque:  IKA™ 0025006571
Code produit. 16268671
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Conception compacte - La conception réduite et l’accent mis sur les aspects les plus essentiels font des agitateurs des compagnons de laboratoire fiables
  • Facilité d’utilisation - Le fonctionnement s’effectue à l’aide d’un bouton rotatif stable
  • L’affichage indique clairement la vitesse de rotation
  • Mises à jour rapides : les mises à jour logicielles régulières peuvent être effectuées rapidement et simplement via l’interface USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 000 tr/min
LED
69 W
CC sans balais
40 Ncm
1.72 kg
25 L
100/240 V
50/60 Hz
-10°C à +350°C
30 000 mPas
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis