Learn More
Simport™ Scientific Microsette™ I Biopsy Processing/Embedding Cassette
Designed to hold specimens during biopsy processing and embedding process. Microsette™ I Biopsy Processing/Embedding Cassette keep specimens safely submerged in liquid and resistant to most histological solvents.
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Angolo della faccia di scrittura 45°
Materiale Acetal
Product Type Biopsy Cassette
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
  • Made of acetal
  • Large compartment area measuring 25 x 30 mm
  • Mesh hole with 0.26 mm diameter allowing for maximum fluid exchange and drainage
  • Can be opened and closed frequently and always relocked securely without danger of specimen loss
  • 45° angled anterior writing area suitable for use with certain types of cassette labeling instruments
  • Available in 11 colors
Order Info
Each case contains 4 dispenser boxes of 250 cassettes.
Certifications
CE Marked
Specifica
Specifica
Yes
45°
Acetal
Biopsy Cassette
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For in vitro diagnostic (IVD) use only.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato