Learn More
MFSD10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11518-1-AP-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16848653
  • 4652.90 SEK / 150µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
TETRAN′s overexpression in cultured human cells caused resistance to some NSAIDs (Non-steroidal anti-inflammatory drugs), suggesting that TETRAN is an efflux pump for some NSAIDs.
Spezifikation
Spezifikation
MFSD10
Polyclonal
Unconjugated
MFSD10
MFSD10, TETRAN, TETTRAN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10227, 305449, 68294
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q14728, Q9D2V8
Mfsd10
MFSD10 Fusion Protein Ag2080
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt