Learn More
METTL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene METTL3
Concentrazione 0.23 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16884064
Vedere i documenti
Proteintech
15073-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
In stock
Aggiungi al carrello
16874064
Vedere i documenti
Proteintech
15073-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Spedizione stimata: 15-05-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
METTL3 is the 70 kDa subunit of MT-A which is part of N6-adenosine-methyltransferase. This enzyme is involved in the posttranscriptional methylation of internal adenosine residues in eukaryotic mRNAs, forming N6-methyladenosine.
Specifica
Specifica
METTL3
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q86U44, Q8C3P7
361035, 56335, 56339
METTL3 Fusion Protein Ag7110
Primary
-20°C
METTL3
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
IME4, M6A, methyltransferase like 3, METTL3, MT A70, MTA70, Spo8
Mettl3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato