Learn More
Methyl Orange Indicator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Indicator, Reag. Ph. Eur.
87.32 - 875.18
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 547-58-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C14H14N3NaO3S |
Molecular Weight (g/mol) | 327.334 |
MDL-nummer | MFCD00007502 |
InChI Key | STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | Helianthin |
PubChem CID | 23673835 |
IUPAC Name | sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Productcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15653820
|
Honeywell-Fluka
32624-100G |
100 g | Glass Bottle | N/A | |||||
15663820
|
Honeywell-Fluka
32624-250G |
250 g | Glass Bottle | N/A | |||||
15643820
|
Honeywell-Fluka
32624-1.5KG |
1.5 kg | Glass Bottle | N/A | |||||
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
547-58-0 | |
327.334 | |
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M | |
23673835 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C14H14N3NaO3S | |
MFCD00007502 | |
Helianthin | |
sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate |
Specificatie
Methyl Orange | |
547-58-0 | |
MFCD00007502 | |
4732884 | |
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate | |
23673835 | |
Complies for sensitivity | |
Orange | |
Crystalline Powder |
Reag. Ph. Eur. | |
C14H14N3NaO3S | |
UN3143 | |
Helianthin | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
327.334 | |
327.33g/mol | |
3.0 to 4.4 | |
3.0 to 4.4 (pink to yellow) |
Veiligheid en behandeling
P301 + P310
H301
Danger
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 208-925-3
missing translation for 'rtecsNumber' : DB6327000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Methyl Orange
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Sodium 4-(4- dimethylaminophenylazo) benzenesulphonate