Learn More
Methyl caffeate, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Beschreibung
Inhibitor of protein tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Melting Point | 158°C to 161°C |
Color | Yellow |
Quantity | 1 g |
Merck Index | 14,1635 |
Formula Weight | 194.19 |
Physical Form | Powder |
Chemical Name or Material | Methyl caffeate |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur