Learn More
Manganese(III) acetate dihydrate, 97%
Product Code. p-7052246
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
2g
50g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
Manganese(III) acetate dihydrate, is used as a mild and selective oxidizing agent. It is also a reagent used for radical cyclizations and α-keto-acetoxylation. Mangese triacetate has been used as a single electron oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19513-05-4
Molecular Formula C6H9MnO6
Molecular Weight (g/mol) 232.07
MDL Number MFCD00150022
InChI Key AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Color Pink
Physical Form Solid
Quantity 2 g
Linear Formula Mn(OOCCH3)3·2H2O
Beilstein 3732626
Solubility Information It is soluble in water.
Formula Weight 268.10 (232.07 Anhydrous)
Percent Purity 97%
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Manganese(III) acetate dihydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato