Learn More
Invitrogen™ MagicMedia™ E. coli Expression Medium, Powder
126.00CHF - 506.00CHF
Specifica
Formato Kit
Linea di prodotti MagicMedia™
Specie Escherichia coli
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15351532
Vedere i documenti
Invitrogen™
K6810
1 L
126.00CHF
1kg
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
15398136
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Invitrogen™
K6815
5 x 1 L
506.00CHF
1 set
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
MagicMedia E. coli Expression Medium is specifically designed to dramatically increase the yield of recombinant proteins in T7-regulated E. coli expression systems without monitoring culture OD (optical density) or adding inducer. The proprietary MagicMedia formulation enables E. coli growth to reach culture densities 3- to 10-fold higher than those achieved with traditional LB + IPTG methods, allowing you to:
• Achieve 3–10 times higher protein yields (Figure 1) with much less hands-on time
• Eliminate time-consuming OD monitoring steps—simply inoculate, grow the culture overnight, and harvest (Figure 2)
• Reduce culture volume to simplify handling and scale-up processes
• Ideal for simultaneous expression of multiple clones for high-throughput applications
MagicMedia E. coli Expression Medium, powder, consists of a proprietary Component A (in foil pouch powder format) and Component B (in buffer liquid format).
MagicMedia E. coli Expression Medium is also available in a ready-to-use, pre-sterilized liquid format (Cat. No. K6803).
Specifica
Specifica
Kit
MagicMedia™
Escherichia coli
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato