Learn More
Thermo Scientific™ Lutetium-Test-Adapter
Diese Geräte stellen eine intelligente Alternative zu herkömmlichen Prüfquellen für Ihre Strahlungsmessgeräte ohne die fehleranfällige Korrektur der Halbwertzeit oder Probleme mit Transport oder Entsorgung dar.
Marke:  Thermo Scientific™ 425068571
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10787265
  • 1115.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Gemäß den Richtlinien für die Lieferung von Gefahrstoffen US DOT oder IATA gelten diese Adapter aufgrund ihres natürlichen Ursprungs und der geringen spezifischen Aktivität nicht als radioaktive Stoffe.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Zuverlässige Überprüfung des Leistungsverhaltens Ihrer Strahlungsmessgeräte ohne die Unstimmigkeiten herkömmlicher Prüfquellen. Von Beta-Kontaminationssonden über Gamma-Szintillatoren bis hin zu hochauflösenden Detektoren: Thermo Scientific™ Lutetium-Test-Adapter gewährleisten zuverlässige Ergebnisse ohne Korrektur der Halbwertzeit oder Probleme beim Transport bzw. der Endlagerung/Entsorgung. In diesen innovativen Test-Adaptern sorgt hochreines, natürliches Lutetiumoxid für einen vollkommen gleichmäßigen und homogenen Oberflächenemissionsgrad mit eindeutigen, reproduzierbaren Ergebnissen, unabhängig von Abweichungen in der Lutetiumoxid-Keramik.
Lutetium-Test-Adapter bestechen durch ihre einzigartigen Vorteile. Das zu den seltenen Erden gehörende Element Lutetium enthält das Isotop Lu-176 mit einer Halbwertszeit von 3,6 E10 Jahren und einer natürlichen Häufigkeit von 2,6 %. Daher besticht das Produkt durch eine hoch reproduzierbare und einheitliche Aktivität des reinen Elements Lutetium von etwa 50 Bq/g.
  • Fehleranfällige Korrekturen der Halbwertzeit oder der ständige Neukauf von (zerfallenen) Prüfquellen gehören damit der Vergangenheit an.
  • Alle Test-Adapter desselben Typs weisen praktisch dieselbe Aktivität auf.
  • Beta-Adapter zeichnen sich durch fast identische Oberflächenemissionsgrade aus.
  • Dank der Entwicklung speziell geformter Gehäuse und hochdichter Lu2O3-Keramik ist bei kleinen Detektoren nur eine minimale Aktivität erforderlich.
  • Gemäß den Richtlinien für die Lieferung von Gefahrstoffen US DOT oder IATA gelten diese Adapter aufgrund ihres natürlichen Ursprungs und der geringen spezifischen Aktivität nicht als radioaktive Stoffe.
Lutetium-Test-Adapter sind in verschiedenen Größen erhältlich und eignen sich daher für eine Vielzahl an Strahlungsmessgeräten:
Beta-/Gamma-Testadapter
, Scheibenausführung mit 50 mm Durchmesser
  • Hochgenaue Test-Adapter mit geringer Leistungsaufnahme für die Leistungsverhaltensprüfung des RadEye B20 und anderer Messgeräte mit Pancake-Detektor.
  • 9 g Lutetiumoxid-Einsatz (D: 40 mm x 1 mm Höhe).
  • Gehäuse aus Acrylglas (D: 50mm x 3mm Höhe).
  • Typische Nettozählrate beim RadEye B20: 6 cps.
110 cm², rechteckige Ausführung
  • Test-Adapter für große Beta-Kontaminationssonden wie RadEye AB100.
  • Inhärent homogener Oberflächenemissionsgrad von 0,8 Partikeln pro cm2·s.
  • Optimal für Schulungs- und Kalibrierungszwecke.
  • 80 g Lutetiumoxid-Einsatz (Oberflächenbereich: 74 × 148 mm).
  • Gesamtgröße: Gesamtgröße von 120 × 200 × 5 mm.
Gamma-Testadapter für tragbare Geräte
Testadapter für RadEye PRD
  • Speziell geformtes Lutetium-Test-Adapter für das Gehäuse des RadEye PRD.
  • 36 g Lu2O3.
  • Typische Nettozählrate beim RadEye PRD: 100 cps.
  • Sorgt für die Anzeige des Niedrigenergie-NBR-Alarms auf dem Display des RadEye PRD.
  • Transportkoffer im Lieferumfang enthalten.
Scheibenausführung mit 62 mm Durchmesser (dichtes Gehäuse)
  • Universell einsetzbarer Gamma-Test-Adapter für tragbare Szintillationsdetektoren und Gamma-Spektroskopiegeräte.
  • 50 g Lutetiumoxid-Keramik (D: 55 × 3 mm Höhe) im dichten Aluminiumgehäuse (D × H: 62 × 7 mm Höhe).
  • Typische Nettozählrate bei 2 × 2 in. NaI(Tl)-Detektoren: 300 cps.
  • NBR-Alarmfunktion bei künstlicher Strahlung für FHZ 672 E-10 oder RadEye NBR.
Gamma-Testadapter für stationäre Strahlenportalmonitore (Radiation Portal Monitor, RPM)
Doppelscheibe mit insgesamt 100 g Lutetiumoxid
  • Die Doppelscheibenausführung besticht durch eine typische Nettozählrate für großflächige Detektoren von 1.000 cps; 171 × 61 × 17 mm (Aluminiumgehäuse); (2x) D × H: 55 × 3 mm (Lu2O3-Keramik).
  • Montage direkt auf den FHT 1388 Flächendetektoren (Kunststoffgehäuse) möglich; auch mit Halterung für Monitore mit Metallgehäuse (ASM/SGS-Anlagen) erhältlich.
Vierfachscheibe mit insgesamt 200 g Lutetiumoxid
  • Die Vierfachscheibenausführung besticht durch eine typische Nettozählrate für großflächige Detektoren von 2000 cps; empfohlen für Standorte mit stärkerer Hintergrundstrahlung; (4x) D × H: 55 × 3 mm (Lu2O3-Keramik).
  • Montage direkt auf den FHT 1388 Flächendetektoren (Kunststoffgehäuse); auch mit Halterung für Monitore mit Metallgehäuse (ASM/SGS-Anlagen) erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
9 g-Lutetium-Testadapter für RadEye B20
Gehäuse Lu2O3
MS-KomponenteGehäuse Lu2O3
Lutetium-Test-Adapter:
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt