Learn More
AccuGENE™ Molecular Biology Water, Lonza™
Ready-to-use for a wide range of molecular biology applications. AccuGENE™ Molecular Biology Water is prepared with 18 megOhm water, filtered using a 0.2 micron filter, and filled into sterile bottles.
729.21 SEK
Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11548015
|
Lonza
BE51200 |
1 L | N/A | ||||||
Beschreibung
- Reliable - Manufactured according to strict quality control standards to ensure lot-to-lot consistency
- High Quality - No detectable DNase, RNase, or protease activities
- Efficient - Ready-made solutions eliminate experiment preparation time
- Flexible - Customized solutions are available to meet individual needs
For research or manufacturing use only.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts