Learn More
Lithium acetate dihydrate, Reagent Grade, Honeywell
64.75 - 215.05
Chemische identificatiekenmerken
CAS 6108-17-4
Moleculaire formule C2H7LiO4
Molecular Weight (g/mol) 102.01
MDL-nummer MFCD00066949
InChI Key IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synoniem Acetic acid lithium salt
IUPAC Name lithium(1+) acetate dihydrate
SMILES [Li+].O.O.CC([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15667910
Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
L6883-250G
250 g N/A N/A N/A
15657910
Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
L6883-1KG
1 kg N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • ≥95% for general laboratory use.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6108-17-4
102.01
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
lithium(1+) acetate dihydrate
C2H7LiO4
MFCD00066949
Acetic acid lithium salt
[Li+].O.O.CC([O-])=O
Specificatie
6108-17-4
Solid
MFCD00066949
Acetic acid lithium salt
[Li+].O.O.CC([O-])=O
102.01
Plastic Bottle
≤100.00
C2H7LiO4
3564320
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
lithium(1+) acetate dihydrate
Reagent
1.3 g/cm3
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P281
missing translation for 'rtecsNumber' : 208-914-3
Recommended Storage : Room Temperature
SDS
Documentatie
Documentatie