Learn More
Lead(II) sulfide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
78.79 - 293.46
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1314-87-0 |
---|---|
Moleculaire formule | PbS |
Molecular Weight (g/mol) | 239.30 |
MDL-nummer | MFCD00016280 |
InChI Key | FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide |
PubChem CID | 14819 |
SMILES | [S--].[Pb++] |
Productcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15422287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045462.04 |
2 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15432287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045462.09 |
10 g |
293.46
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Description
Lead(II) sulfide is used in infrared detectors, photo optic applications, slip property modifier used in friction industry for enhancing heat conduction and regulating friction coefficient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
1314-87-0 | |
239.30 | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
14819 |
PbS | |
MFCD00016280 | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
[S--].[Pb++] |
Specifications
Lead(II) sulfide | |
Black | |
99.995% (Metal basis) | |
MFCD00016280 | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
sulfanylidenelead | |
14819 | |
Odorless | |
7.5g/cm3 at 20°C |
1314-87-0 | |
Lump | |
PbS | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
[S--].[Pb++] | |
239.30 | |
239.25 | |
Black lumps |
Safety and Handling
H360-H373-H400-H410-H302-H332: May damage fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 9, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-246-6
- Lead(II) sulfide
Signal Word
- Gevaar
Hazard Category
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Hazard Statement
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Precautionary Statement
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .