Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Chest Freezer with Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
The LAUDA Versafreeze VF is a Chest Freezer with a power cord with an Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2).
7990.00CHF - 13430.00CHF
Specifica
Tipo | Ultra-Low Chest Freezer |
---|---|
Door Style | Insulated Lid, Insulating Panels |
No. of Doors | 1 (1 compartment) |
Materiale armadietto | Stainless Steel |
Isolamento | Polyurethane Foam |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17317699
|
Lauda™
L003382 |
7.2 cu. ft. | 0°C to -40°C | N/A | |||||
17327699
|
Lauda™
L003383 |
19.6 cu. ft. | 0°C to -40°C | N/A | |||||
17337699
|
Lauda™
L003384 |
26.5 cu. ft. | 0°C to -40°C | N/A | |||||
17347699
|
Lauda™
L003385 |
7.2 cu. ft. | -50°C to -85°C | N/A | |||||
17357699
|
Lauda™
L003386 |
19.6 cu. ft. | -50°C to -85°C | N/A | |||||
17367699
|
Lauda™
L003387 |
26.5 cu. ft. | -50°C to -85°C | N/A | |||||
Descrizione
- Laboratory chest freezer with reliable monitoring and highly efficient insulation for long-term storage and quality assurance.
Specifica
Ultra-Low Chest Freezer | |
1 (1 compartment) | |
Polyurethane Foam | |
Powder-coated Steel | |
Chest | |
White | |
13 mm dia., Pressure Equalization Port | |
5 Years | |
Sealed and insulated, with key lock | |
Built-in Datalogger, Multiple external monitoring options | |
Maximum Sample Safety | |
CH | |
No, unit suitable for 207 - 253 V |
Insulated Lid, Insulating Panels | |
Stainless Steel | |
Stainless Steel | |
TUV | |
4.3 in. Touch Color Display | |
Air Cooled | |
LAUDA Versafreeze | |
Manual | |
Optional | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Multiple alarm notifications, Non-volatile memory | |
230 V |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto