Learn More
Lanthanum(III) carbonate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337198
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
It is used in pharmaceuticals & used in medicine as a phosphate binder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54451-24-0
Molecular Formula C3La2O9
Molecular Weight (g/mol) 457.84
MDL Number MFCD00011069
InChI Key NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
IUPAC Name dilanthanum(3+) tricarbonate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Merck Index 14,5364
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 457.85 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Sensitivity Hygroscopic
Density 2.6 g/mL to 2.7 g/mL
Assay (REO)
Chemical Name or Material Lanthanum(III) carbonate hydrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis