Learn More
Lanthanum(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11338697
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
It is used as a scintillation material in certain application, as a source in the synthesis of lanthanum & its derivatives CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13536-79-3
Molecular Formula Br3La
Molecular Weight (g/mol) 378.62
MDL Number MFCD00016161
InChI Key XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Spécification
Physical Form Beads
Quantity 10 g
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 378.62
Percent Purity 99.9%
Packaging Ampule
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Lanthanum(III) bromide, Ultra dry
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis